Principaux documents
709808
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1(triisopropysilyl)pyrrole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H24BrNSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.519
Densité
1.147 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)n1ccc(Br)c1
InChI
1S/C13H24BrNSi/c1-10(2)16(11(3)4,12(5)6)15-8-7-13(14)9-15/h7-12H,1-6H3
Clé InChI
CNAUTMPRKBSDLH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable