708895
2-Amino-3-nitropyridine-5-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
3-Nitro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 6-Amino-5-nitropyridine-3-boronic acid pinacol ester
About This Item
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
169-174 °C
Chaîne SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnc(N)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H16BN3O4/c1-10(2)11(3,4)19-12(18-10)7-5-8(15(16)17)9(13)14-6-7/h5-6H,1-4H3,(H2,13,14)
Clé InChI
HXMCKJVPNJJZTO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable