Principaux documents
708267
Sigma-Aldrich
2,8-Dibromo-6,12-dihydro-6,6,12,12-tetraoctyl-indeno[1,2-b]fluorene
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C52H76Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
860.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
powder
Pf
84-88 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3cc4c(cc13)-c5ccc(Br)cc5C4(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C52H76Br2/c1-5-9-13-17-21-25-33-51(34-26-22-18-14-10-6-2)47-37-41(53)29-31-43(47)45-40-50-46(39-49(45)51)44-32-30-42(54)38-48(44)52(50,35-27-23-19-15-11-7-3)36-28-24-20-16-12-8-4/h29-32,37-40H,5-28,33-36H2,1-4H3
Clé InChI
HDXRVXNYEDMCJJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable