Principaux documents
708100
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1H-indazole-5-carboxaldehyde
95%
Synonyme(s) :
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H5BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
powder
Pf
185-190 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1n[nH]c2ccc(C=O)cc12
InChI
1S/C8H5BrN2O/c9-8-6-3-5(4-12)1-2-7(6)10-11-8/h1-4H,(H,10,11)
Clé InChI
HUUXQTDSLDFUQW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable