Key Documents
707910
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-fluorophenylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10BBrFNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
106-110 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cc(F)cc(Br)c2
InChI
1S/C11H10BBrFNO4/c1-15-5-10(16)18-12(19-11(17)6-15)7-2-8(13)4-9(14)3-7/h2-4H,5-6H2,1H3
Clé InChI
ABRYALMIBLCOGS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable