Principaux documents
706701
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2-bromopyridine
97%
Synonyme(s) :
1-(2-Bromo-3-pyridinyl)ethanone, 3-(2-Bromopyridyl) methyl ketone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.572
Densité
1.552 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-9-7(6)8/h2-4H,1H3
Clé InChI
VYJZSPNXTDPUJW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C