Principaux documents
706655
Sigma-Aldrich
2-Thiophenesulfonamide
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H5NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
137-141 °C
Chaîne SMILES 
NS(=O)(=O)c1cccs1
InChI
1S/C4H5NO2S2/c5-9(6,7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
Clé InChI
KTFDYVNEGTXQCV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zuhal Alım et al.
Pharmacological reports : PR, 72(6), 1738-1748 (2020-08-05)
Thiophene(s) are an important group in therapeutic applications, and sulfonamides are the most important class of carbonic anhydrase (CA) inhibitors. In this study, inhibition effects of some thiophene-based sulfonamides on human erythrocytes carbonic anhydrase I and II isoenzymes (hCA-I and