Principaux documents
705969
Sigma-Aldrich
2-Methyloxazole-4-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
1 G
53,00 €
53,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
53,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
53,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
182-187 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cc1nc(co1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8/h2H,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
IARMCEYEYXXEOS-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Solid-phase preparation of (heteroaryl)carbonyl-substituted dipeptides as human protease activated receptor 2 affectors
  • Pd-catalyzed decarboxylative C-H cross-coupling
  • Stereoselective preparation of 3-amino-N-(phenylsulfonyl)alanines as inhibitors of ανβ3 integrin
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable