Principaux documents
704830
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(tributylstannyl)pyridine
97% (H-NMR)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H30BrNSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97% (H-NMR)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.535
pb
140-145 °C
Densité
1.317 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H3BrN.3C4H9.Sn/c6-5-2-1-3-7-4-5;3*1-3-4-2;/h1-2,4H;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
ZQJRPQMEYHJPJK-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Bromo-2-(tributylstannyl)pyridine can be used in the synthesis of:
  • 1,10-Phenanthroline based ditopic ligand, which is used to prepare bistable metallic rotaxanes.[1]
  • Donor-acceptor type isomeric platinum(II) complexes exhibiting excellent optoelectronic properties for OLED applications.[2]
  • Pt(II) polymetallayne derived orange phosphorescent polymers applicable in phosphorescent OLEDs (PHOLEDs).[3]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Enhancing the electroluminescence performances of novel platinum (ii) polymetallayne-based phosphorescent polymers through employing functionalized Ir III phosphorescent units and facilitating triplet energy transfer
Huang Z, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(16), 12100-12110 (2015)
Achieving NIR emission for donor-acceptor type platinum (II) complexes by adjusting coordination position with isomeric ligands
Zhang Y, et al.
Inorganic Chemistry, 57(22), 14208-14217 (2018)
Synthesis of a novel ditopic ligand incorporating directly bonded 1, 10-phenanthroline and 2, 2': 6', 2 ?-terpyridine units.
Gavi?a P and Tatay S.
Tetrahedron Letters, 47(20), 3471-3473 (2006)