Principaux documents
704571
Sigma-Aldrich
Bis(8-hydroxy-2-methylquinoline)-(4-phenylphenoxy)aluminum
95%
Synonyme(s) :
BAlq
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H25AlN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
powder
Pf
207-214 °C
λmax
259 nm
Fluorescence
λem 334, 477 nm in THF
Performance des dispositifs OLED
ITO/CuPc/NPD/CBP:Firpic (6%)/BAlq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 4.5 %
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2cccc(O[Al](Oc3ccc(cc3)-c4ccccc4)Oc5cccc6ccc(C)nc56)c2n1
InChI
1S/C12H10O.2C10H9NO.Al/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10;2*1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7;/h1-9,13H;2*2-6,12H,1H3;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
UFVXQDWNSAGPHN-UHFFFAOYSA-K
Application
Electron Transport Layer (ETL) material
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Recent progress of molecular organic electroluminescent materials and devices
Hung, L.S.; et al.
Materials Science & Engineering. R, Reports : A Review Journal, 39, 143 - 222 (2002)
Articles
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study