Principaux documents
704350
Sigma-Aldrich
Strontium iodide hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
SrI2 · 6H2O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
for analytical purposes
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: strontium
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
90 °C (decomposition)
Densité
2.672 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.I[Sr]I
InChI
1S/2HI.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
PHKVCUKHWRPWMA-UHFFFAOYSA-L
Application
Melting point decompostition may be due to loss of water molecules
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges