Principaux documents
704229
Sigma-Aldrich
Nickel oxide - Yttria-stabilized zirconia
≥99%, general applications, NiO/YSZ
About This Item
Formule linéaire :
60 wt. % NiO · 40 wt. % (Y2O3ZrO2)
Code UNSPSC :
26111700
Essai
≥99%
Forme
powder
Composition
NiO, 60 wt. %
Y2O3-ZrO2, 40 wt. %
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :