Documents
703958
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3Cl2FO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.551
Densité
1.447 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(C(Cl)=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl2FO/c8-6-3-4(10)1-2-5(6)7(9)11/h1-3H
Clé InChI
POIAZJJVWRVLBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
225.0 °F
Point d'éclair (°C)
107.2 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter