Documents
702404
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexabromoacetone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3Br6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
108-111 °C
Chaîne SMILES 
BrC(Br)(Br)C(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C3Br6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
Clé InChI
IHAWQAMKUMLDIT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable