Documents
702242
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-2-13C, 3,3,3-d3
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Pyruvic acid-2-13C,3,3,3-d3 sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
CD313COCO2Na
Poids moléculaire :
114.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
97 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Poids mol.
113.96 by atom % calculation
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
>300 °C
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
Clé InChI
DAEPDZWVDSPTHF-CKHMYQJJSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable