Key Documents
701181
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
75-80 °C
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1c(Br)cccc1C#N
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-11-8-6(5-10)3-2-4-7(8)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
ONHVKHDUTPBVBT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable