Key Documents
701165
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
143-146 °C
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(cc(Br)c1O)C#N
InChI
1S/C8H6BrNO2/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-3,11H,1H3
Clé InChI
FHXLXRNDUJYBEQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable