Principaux documents
701084
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-pyridinylboronic acid MIDA ester
97%
Synonyme(s) :
2-(2-Methoxypyridin-3-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Methoxy-3-pyridineboronic acid MIDA ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13BN2O5
Poids moléculaire :
264.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
powder
Pf
218-222 °C
Chaîne SMILES 
COc1ncccc1B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C11H13BN2O5/c1-14-6-9(15)18-12(19-10(16)7-14)8-4-3-5-13-11(8)17-2/h3-5H,6-7H2,1-2H3
Clé InChI
IIXVKHHMAJFHCU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable