Principaux documents
700975
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4,6-difluoropyrimidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4HBrF2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pf
74-80 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ncnc(F)c1Br
InChI
1S/C4HBrF2N2/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7/h1H
Clé InChI
XIBSHDQUWTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable