Documents
700886
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzylsulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6ClF3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
crystals
Pf
103-107 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClF3O2S/c9-15(13,14)5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Clé InChI
KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges