Principaux documents
700657
Sigma-Aldrich
Methylboronic acid MIDA ester
97%
Synonyme(s) :
MIDA boronates
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
powder
Pf
255-261 °C
Chaîne SMILES 
CB1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C6H10BNO4/c1-7-11-5(9)3-8(2)4-6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
VXMLSGMSTPGVIA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable