Principaux documents
700614
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylic acid
Synonyme(s) :
2-Chloro-6-methoxyisonicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pf
192-200 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
COc1cc(cc(Cl)n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c1-12-6-3-4(7(10)11)2-5(8)9-6/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
PJQBTHQTVJMCFX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable