Principaux documents
700126
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-(4-bromophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H12BrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
164-168 °C
Groupe fonctionnel
bromo
phenyl
Chaîne SMILES 
Nc1cc(nn1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12BrN3/c16-12-6-8-13(9-7-12)19-15(17)10-14(18-19)11-4-2-1-3-5-11/h1-10H,17H2
Clé InChI
QCTCKFIPUHVCIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable