Documents
700118
Sigma-Aldrich
5-Amino-1,3-diphenyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H13N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
128-132 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cc(nn1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N3/c16-15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)17-18(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,16H2
Clé InChI
SXOFMEWDEKEVJU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable