Principaux documents
700029
Sigma-Aldrich
SIMes-leucinol
97%
Synonyme(s) :
1-(S)-Leucinol-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-3H-imidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H27F6N2OP
Poids moléculaire :
432.38
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
168-170 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)C[C@@H](CO)[N+]1=CN(CC1)c2c(C)cc(C)cc2C
InChI
1S/C18H29N2O.F6P/c1-13(2)8-17(11-21)19-6-7-20(12-19)18-15(4)9-14(3)10-16(18)5;1-7(2,3,4,5)6/h9-10,12-13,17,21H,6-8,11H2,1-5H3;/q+1;-1/t17-;/m0./s1
Clé InChI
NTQWYGMQOMHOQG-LMOVPXPDSA-N
Application
Chiral NHC used with copper for conjugate addition of Grignards to enones[1]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
David Martin et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(26), 8416-8417 (2006-06-29)
The copper-catalyzed asymmetric conjugate addition of Grignard reagents to trisubstituted cyclic enones affords enantioenriched all-carbon quaternary centers with up to 96% ee. The chiral ligand is a diaminocarbene, directly generated in situ. The combination of Grignard reagent and diaminocarbene is