Principaux documents
699470
Sigma-Aldrich
4-Iodophenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-(4-Iodophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16BIO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
powder
Pf
101-105 °C
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(I)cc2
InChI
1S/C12H16BIO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
ACCWXFPZHMACEN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable