Principaux documents
699160
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14BNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
powder
Pf
201-207 °C
Chaîne SMILES 
COc1cccc(c1)B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C12H14BNO5/c1-14-7-11(15)18-13(19-12(16)8-14)9-4-3-5-10(6-9)17-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
BIXVKIPQNJRPKQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable