69874
Molybdenum(VI) fluoride
≥99.9%
Synonyme(s) :
Hexafluoromolybdenum, Molybdenum hexafluoride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.9%
Point d'ébullition
37 °C (lit.)
Pf
17.5 °C (lit.)
Densité
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[Mo](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Mo/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
Clé InChI
RLCOZMCCEKDUPY-UHFFFAOYSA-H
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable