Key Documents
698016
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylboronic acid MIDA ester
97%
Synonyme(s) :
2-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H11BN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
207-212 °C
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2C#N
InChI
1S/C12H11BN2O4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-5-3-2-4-9(10)6-14/h2-5H,7-8H2,1H3
Clé InChI
RBAKTQMELMUSRQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable