Principaux documents
697532
Sigma-Aldrich
2-(Dicyclohexylphosphino)benzophenone
95%
Synonyme(s) :
[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]phenylmethanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H31OP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
139-146 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
O=C(c1ccccc1)c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H31OP/c26-25(20-12-4-1-5-13-20)23-18-10-11-19-24(23)27(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2
Clé InChI
NFAAYQZZHNIMDJ-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable