Documents
697168
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
61-65 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Br)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-2-3-8(9)7(4-6)5-10/h2-4H,1H3
Clé InChI
AKCXJAVATJLYQM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable