696862
Tris(2-benzimidazolylmethyl)amine
97%
Synonyme(s) :
(BimH)3, N,N-Bis(1H-benzimidazol-2-ylmethyl)-1H-benzimidazole-2-methanamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
277-281 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C(N(Cc1nc2ccccc2[nH]1)Cc3nc4ccccc4[nH]3)c5nc6ccccc6[nH]5
InChI
1S/C24H21N7/c1-2-8-17-16(7-1)25-22(26-17)13-31(14-23-27-18-9-3-4-10-19(18)28-23)15-24-29-20-11-5-6-12-21(20)30-24/h1-12H,13-15H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)
Clé InChI
YQIGEJHOYBUSLR-UHFFFAOYSA-N
Application
- Carbonic anhydrase models
- Porous lanthanide tris(benzimidazolylmethyl)amine nitrato frameworks
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable