Principaux documents
696625
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-oxazolecarboxylate
97%
Synonyme(s) :
Oxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.467
Densité
1.177 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cocn1
InChI
1S/C6H7NO3/c1-2-10-6(8)5-3-9-4-7-5/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
UBESIXFCSFYQNK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable