Principaux documents
696595
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-naphthaleneboronic acid
Synonyme(s) :
(4-Bromonaphthalen-1-yl)boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8BBrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
230-260 °C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8BBrO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6,13-14H
Clé InChI
DKKOMUVRCPKTFX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Application
Reactant for:
  • Preparation of 3,5-substituted enones via Suzuki coupling
  • Copper catalyzed oxidative cross-coupling
  • Microwave-assisted synthesis of ethynylarylboronates
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable