Principaux documents
696390
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methylbenzoic acid
97%
Synonyme(s) :
5-Amino-o-toluic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
194-199 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(N)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
FSXVZWAWYKMFMX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable