Principaux documents
696382
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methoxybenzoic acid
97%
Synonyme(s) :
3-Chloro-o-anisic acid
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(OCH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
118-123 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1c(Cl)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
NKVUYEGKHRDEBB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves