Principaux documents
695939
Sigma-Aldrich
trans-N-(2-Pyridylmethylene)aniline
97%
Synonyme(s) :
(E)-N-((Pyridin-2-yl)methylene)benzenamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
pb
97-101/0.1 mmHg
Pf
35-40 °C
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)\N=C\c2ccccn2
InChI
1S/C12H10N2/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-12-8-4-5-9-13-12/h1-10H/b14-10+
Clé InChI
CSGRSRYPHUABSU-GXDHUFHOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves