Principaux documents
695858
Sigma-Aldrich
3-Bromopropylboronic acid pinacol ester
Synonyme(s) :
2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H18BBrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4559
pb
74-80 °C/1.1 mmHg
Densité
1.177 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C
InChI
1S/C9H18BBrO2/c1-8(2)9(3,4)13-10(12-8)6-5-7-11/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves