Key Documents
695378
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenoxy)phenol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H9FO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
94-98 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9FO2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,14H
Clé InChI
KIVFDFJTCRMULF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable