Principaux documents
693820
Sigma-Aldrich
Neodymium -Iron- Boron, alloy 30/200
disc, size 13 mm × 6 mm
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
disc
Composition
Aluminum, 0.8 wt. %
Boron, 1.1 wt. %
Dysprosium, 3.6 wt. %
Iron, 65 wt. %
Neodymium, 29 wt. %
Niobium, 0.5 wt. %
Taille
13 mm × 6 mm
Chaîne SMILES 
[B].[Nd].[Fe]
InChI
1S/B.Fe.Nd
Clé InChI
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 248 kJ/m3 (31 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.14 T (11.4 kGs)
Coercive Force (Hc): 835 kA/m (10.5 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 2400 kA/m (30.0 kOe)
Maximum Temperature rate: 200°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable