Principaux documents
693502
Sigma-Aldrich
Gadolinium-silicon-germanium alloy
Gd5Si0.5Ge3.5, ≥99%
About This Item
Formule linéaire :
Gd5Ge2Si2
Poids moléculaire :
987.70
Code UNSPSC :
12352300
Essai
≥99%
Forme
powder and chunks
Composition
Gadolinium, 74.4 wt. %
Germanium, 24.2 wt. %
Silicon, 1.4 wt. %
Pf
1313 °C
Propriétés physiques
Curie Temperature: ~70 K
Informations légales
Sold under license to US Patents 5,887,449 and 5,743,095 for use in magnetic refrigeration.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Water-react 3
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable