Principaux documents
693413
Sigma-Aldrich
(S)-2-[[(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]thioureido]-N-benzyl-N-3,3-trimethylbutanamide
95%
Synonyme(s) :
(2S)-2-[[[[(1R,2R)-2-Aminocylcohexyl]amino]thioxomethyl]amino]-N-3,3-trimethyl-N-(phenylmethyl)butanamide, (S)-2-[[[[(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]amino]thioxomethyl]amino]-N-benzyl-N-3,3-trimethylbutanamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H34N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Activité optique
[α]20/D +19.0°, c = 1 in chloroform
Pf
71-85 °C
Chaîne SMILES 
CN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]2CCCC[C@H]2N)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H34N4OS/c1-21(2,3)18(19(26)25(4)14-15-10-6-5-7-11-15)24-20(27)23-17-13-9-8-12-16(17)22/h5-7,10-11,16-18H,8-9,12-14,22H2,1-4H3,(H2,23,24,27)/t16-,17-,18-/m1/s1
Clé InChI
CNEVMNSDRMDKFO-KZNAEPCWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable