Principaux documents
692603
Sigma-Aldrich
N-Isopropylpyrrolidine
97%
About This Item
Formule linéaire :
C4H8NC3H7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.438
Densité
0.800 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)N1CCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h7H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
YQOPNAOQGQSUHF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18.3 °C - closed cup