Principaux documents
69245
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1′-tetradecyl-4,4′-bipyridinium dichloride
≥97.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H40Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.50
Beilstein:
5325667
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Description
cationic
Essai
≥97.0%
Poids mol.
439.50 g/mol
Pf
295-300 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](C)cc2
InChI
1S/C25H40N2.2ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19-27-22-17-25(18-23-27)24-15-20-26(2)21-16-24;;/h15-18,20-23H,3-14,19H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
QWMLZPBYZVAWPG-UHFFFAOYSA-L
Autres remarques
Amphiphilic viologen used in photochemical redox reactions[1][2][3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
M Grätzel et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 80(10), 3129-3132 (1983-05-01)
Multielectron storage and hydrogen generation by light is achieved in aqueous dispersions of ultrafine TiO(2) particles (120-A diameter) when the amphiphilic viologen derivative N-tetradecyl-N'-methyl-4,4'-dipyridinium dichloride (C(14)MV(2+)) is used as an electron relay. Consecutive reduction of C(14)MV(2+) to the radical ion
M. Krieg et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 83, 209-209 (1981)
P.-A. Brugger et al.
Journal of the American Chemical Society, 103, 320-320 (1981)