Principaux documents
692026
Sigma-Aldrich
2-Methylphenethyl bromide
97%
Synonyme(s) :
1-(2-Bromoethyl)-2-methylbenzene, 1-Bromo-2-o-tolyethane, 2-(2-Bromoethyl)toluene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5571
Densité
1.179 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Clé InChI
PZXWZXNXBNIAHO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C