Principaux documents
691372
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxy-2-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
98%
Synonyme(s) :
(OH)2MeIm-NTF2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7F6N3O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (1H-NMR)
98%
Forme
liquid
Pf
72 °C
Adéquation
complies for IR spectroscopy
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1n(O)cc[n+]1O.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H7N2O2.C2F6NO4S2/c1-4-5(7)2-3-6(4)8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h2-3,7-8H,1H3;/q+1;-1
Clé InChI
VQKFGWWOHFMUPX-UHFFFAOYSA-N
Application
Ionic liquid and NHC precatalyst
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)