Documents
691216
Sigma-Aldrich
3-(tert-Butoxy)propylamine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
3-Aminopropyl tert-butyl ether hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
(H3C)3COCH2CH2CH2NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥96.5% (GC)
96.5-103.5% (with AgNO3, T)
97%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)(C)OCCCN
InChI
1S/C7H17NO.ClH/c1-7(2,3)9-6-4-5-8;/h4-6,8H2,1-3H3;1H
Clé InChI
PWSZRKJMCDQAOY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves