Principaux documents
690201
Sigma-Aldrich
Glyoxal mono-dimethylhydrazone
97%
Synonyme(s) :
(Dimethylhydrazono)acetaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Beilstein:
1922146
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥96.5% (GC)
97%
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)\N=C\C=O
InChI
1S/C4H8N2O/c1-6(2)5-3-4-7/h3-4H,1-2H3/b5-3+
Clé InChI
WJYMBVJBSFMDLE-HWKANZROSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable