Principaux documents
688428
Sigma-Aldrich
Acetamidine-13C2,15N2 hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
13CH313C(15NH2)=15NH•HCl
Poids moléculaire :
98.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
97% (CP)
Pf
165-170 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
Cl.[13CH3][13C]([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/C2H6N2.ClH/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Clé InChI
WCQOBLXWLRDEQA-UJNKEPEOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable