Principaux documents
687898
Sigma-Aldrich
3-Biphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H9BrMg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.972 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Br[Mg]c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1-5,7-10H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
UZTOZHROVSDJHK-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 - 5.0 °F
Point d'éclair (°C)
-20 - -15 °C